missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mutaprodenafil, TRC

Produktkod. 30468312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30468312 2.5 mg
30481863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30468312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8200002.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1387577-30-1
Molekylformel C27H35N9O5S2
Molekylvikt (g/mol) 629.75
Synonym rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-7-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
LEDER O=S(C1=CC=C(OCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(SC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=N2)=C1)(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mutaprodenafil
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H35N9O5S2/c1-7-9-20-22-23(34(6)32-20)26(42-27-25(36(37)38)28-15-33(27)5)31-24(30-22)19-12-18(10-11-21(19)41-8-2)43(39,40)35-13-16(3)29-17(4)14-35/h10-12,15-17,29H,7-9,13-14H2,1-6H3/t16-,17+
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.