Learn More
Mutated EGFR-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448238
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16448238 10 mg -
16447966 100 mg -
16444127 50 mg 50mg
16420688 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448238 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY78869
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Mutated EGFR-IN-1 (Osimertinib analog) is a useful intermediate for the inhibitors design for mutated EGFR, such as L858R EGFR, Exonl9 deletion activating mutant and T790M resistance mutant.
Mutated EGFR-IN-1 (Osimertinib analog) is a useful intermediate for the inhibitors design for mutated EGFR, such as L858R EGFR, Exonl9 deletion activating mutant and T790M resistance mutant.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Mutated EGFR-IN-1
CAS 1421372-66-8
Färg Pale Purple
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31N7O
Kvantitet 10 mg
Synonym Osimertinib analog
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 75 mg/mL (168.33 mM)
LEDER NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 445.56
Formel vikt 445.56
Procent renhet 98.59%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.