Description
transposonprodukter är baserade på transponeringsmaskineriet för bakteriofagen Mu. Under den lytiska fasen av fagens livscykel replikerar maskineriet dess genom genom att upprepade gånger transponera inuti värdgenomet. Mu-transpositionsreaktionen har modifierats till en in vitro -reaktion katalyserad av ett enda enzym - MuA-transposas . I detta system är en in vitro -reaktion kapabel att generera mer än en miljon transposoninsättningskloner.
Höjdpunkter
Mutationsgenereringssystemet (MGS Kit) och Stop Generation System (STOP Kit) utvecklades för funktionell analys av proteiner. Dessa nya transposonverktyg möjliggör skapandet av mättade bibliotek av muterade proteiner i en enda reaktion med mindre praktisk tid än någon annan metod. Platsen för transposoninsättningen i varje muterad klon kan kartläggas genom antingen PCR eller sekvensering. Med MGS och STOP-kit, tusentals muterade kloner är redo för expressionsstudier på bara 2 till 3 dagar.
De MGS Satsen innehåller den kompletta uppsättningen reagenser för transposonbaserad linkerskanningsmutagenes av valfritt målprotein. De MGS Entranceposons är designade för att göra subtila förändringar i strukturen av ett målprotein genom att infoga 15 bp in-frame-linkers genom hela motsvarande målgen. Denna in-frame-insättning möjliggör konservering av nedströmssekvenser.
STOPKit Entranceposons innehåller translationella stoppkodoner i alla tre läsramar inom den terminala delen av transposonsekvensen. Den proprietära modifieringen av Stop Generation System gör det möjligt att generera ett mättat C-terminalt deletionsbibliotek från praktiskt taget vilket målprotein som helst med en maximal tillsats av tre aminosyror.
Höjdpunkter
- Effektiv - Skapa mättade insättningsbibliotek för sekvensering och proteinanalys i en enda reaktion
- Snabbt - Minska praktiska tid jämfört med konventionella metoder
- Slumpmässig - Eliminera målplatspreferens eller infogning av hotspot
Specifications
Specifications
| Form | Lösning |
| Formatera | Sats |
| Reaktionshastighet | Snabb |
| Mutagenes förmåga | Mutagenes på flera platser |
| Produkttyp | Mutation Generation System Kit |
| Kvantitet | 10 reaktioner |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |
| Antal reaktioner | 10 reaktioner |
| Utgångsmaterial | DNA |