Läs mer
Elma™ Mutebox
Beskrivning
- Garanterar låg ljudnivå rengöring
- Tyst fläkt och optimal isolering gör att arbeta med ultraljudsutrustning till en trevlig, hälsovänlig och tyst upplevelse, oavsett om det gäller rengöring eller provberedning
- Fläkten suger ut kondensvatten och ångor bakåt
- Innerbelysning och glasdörr låter dig hålla ett öga på rengöringsprocessen hela tiden
- Två oberoende åtkomstpunkter säkerställer att föremålen som ska rengöras och ultraljudsenheten alltid är lättillgängliga
- Tillverkad av högkvalitativt stål och är lätt att rengöra, vilket säkerställer hygienisk drift
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mutebox |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Välja, Fisherbrand LÄTT, Elmasonic P, Elmasonic Med, Elmasonic Välja, Elmasonic LÄTT, Elmasonic xtra TT |
| Material | Rostfritt stål |