Läs mer
Honeywell™ Mutex E Light Protective Clothing
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
- Antistatic
- Silicone and latex free
- Excellent ergonomics and fitting
- 3-piece hood
- Special crotch design
- Outside flap and dual slider sipper
- Breathability
- 3-layer polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Chemical-resistant Coveralls |
| Storlek | 2X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | 3-layer Polypropylene |
| Färg | White |
| Skyddsklass | Protection type: 5, 6 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Ec Category PPE: 3, EC Certificate: 78815277, EC Attestation: 78815277 |
| Tjocklek | 56 gsm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur