missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mutilin, TRC

Produktkod. 30480062
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480062 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM82005025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one (Mutilin)
CAS 6040-37-5
Molekylformel C20 H32 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. A (EP), Mutilin, (+)-Mutilin, 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one','6-ethenyloctahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-','(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)- (9CI','ACI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one','6-ethenyloctahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-','[3aS-(3aα,4β,5α,6α,8β,9α,9aβ,10S*)]- (ZCI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one','octahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-6-vinyl- (8CI)
InChI formel InChI=1S/C20H32O3/c1-6-18(4)11-15(22)19(5)12(2)7-9-20(13(3)17(18)23)10-8-14(21)16(19)20/h6,12-13,15-17,22-23H,1,7-11H2,2-5H3/t12-,13+,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@H](O)C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C
IUPAC-namn (1S,2R,3S,4S,6R,7R,8R,14R)-4-ethenyl-3,6-dihydroxy-2,4,7,14-tetramethyltricyclo[5.4.3.01,8]tetradecan-9-one
Molekylvikt (g/mol) 320.47
Formel vikt 320.2351
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.