Läs mer
MV1, MedChemExpress
Beskrivning
MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MV1 |
| CAS | 1001600-54-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H44N4O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.74 mM) |
| LEDER | O=C(OC)[C@H](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)NC([C@H]3N(C([C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O)=O)CCC3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 576.73 |
| Formel vikt | 576.73 |
| Visa mer |