Läs mer
MVD Antibody, PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18611492 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18611492 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18611492 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298526PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MVD Polyclonal antibody specifically detects MVD in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen MVD
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias EC 4.1.1.33, FP17780, MDDase, mevalonate (diphospho) decarboxylase, Mevalonate (diphospho)decarboxylase, Mevalonate pyrophosphate decarboxylase, MPDdiphosphomevalonate decarboxylase
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MVD fragment.
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4597
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus