Läs mer
MW-150, MedChemExpress
Beskrivning
MW150 (MW01-18-150SRM) is a selective, CNS penetrant, and orally active inhibitor of p38α MAPK with a Ki of 101 nM. MW-150 inhibits the ability of the endogenous p38α MAPK to phosphorylate an endogenous substrate MK2 in activated glia.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MW-150 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1628502-91-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H23N5 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | MW01-18-150SRM |
| Löslighetsinformation | DMSO : 40 mg/mL (104.86 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |