Läs mer
A&D Weighing MX-50 fuktanalysator
Produktkod. 16651232
Change view
Kapacitet:
51 g
Produktkod. Kapacitet
16651232 51 g
1 options
Produktkod. 16651232 Leverantör A&D Weighing Leverantörsnummer MX50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39774.00 SEK
    36950.32 SEK / Paket med 1
    Save 2823.68 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
En snabb, säker och exakt fuktanalysator med snabb och jämn uppvärmning, en halogenlampa och innovativ SRA-teknik.
  • Rak halogenlampa, unikt designat SRA-filter (Secondary Radiation Assist) ger kortare mättid, tack vare snabb och jämn uppvärmning.
  • Med SHS (Super Hybrid Sensor) med som viktsensor, är ultranoggrann fukthaltsbestämning möjlig baserat på högprecisionsvägning av även ett litet prov.
  • Det ergonomiskt utformade pannhandtaget eliminerar missöden när du flyttar en varm provbricka.
  • Standardfunktioner inkluderar 5 mätlägen, dataminnesfunktion, RS-232C-gränssnitt, natriumtartratdihydrat och med en lätt att se, stor VFD-display. GLP Kompatibelt.
  • Den levereras med WinCT-Moisture CD-ROM, provpannor (x20), pannhandtag (x2), pincett, sked, testprov (30 g natriumtartratdihydrat), glasfiberark, RS-232C-kabel, displaylock och dammskydd.
Specifikationer
Gränssnitt (tillval) RS-232C
Inkluderar Standardläge, Automatiskt läge, Snabbläge, Timerläge och Manuellt läge
Mått (L x B x H) 320 x 215 x 173 mm
Elektriska krav AC 100 V till 120 V (3 A) eller AC 200 V till 240 V (1,5 A), 50/60 Hz, ca. 400 W
Läsbarhet 0.001 g
Visningstyp Stor VFD
Beskrivning Display för fuktinnehåll: 0,01%/0,1%
Kapacitet 51 g
Fuktighetsområde < 85%RH
Temperaturområde (metriskt) Torkning: 50 °C till 200 °C
Driftgränstemperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C