Läs mer
IKA™ MX.PP provblandare
Produktkod. 17573636 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
Polypropen (PP)
Produktkod. Material
17573636 Polypropen (PP)
1 options
Produktkod. 17573636 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020103092
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
MX.PP - Set med 3 provblandare gjorda av polypropen, var och en med olika blandningstyp.
  • Set med 3 provblandare gjorda av polypropen, var och en med olika blandningstyp.
  • I paketet ingår:
    • T-formigt blandningschip* 1
    • Y-form blandningschip* 1
    • Avbrutet flödesblandningschip* 1.
    • Alla tre blandningsspånen är gjorda av polypropen (PP).
  • Leveransens omfattning
    • T-form blandningschip, PP
    • Y-form blandningschip, PP
    • Avbrutet flödesblandningschip, PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen (PP)
Inkluderar T Shape Mixing Chip, Y Shape Mixing Chip, Interrupted Flow Mixing Chip