Läs mer
IKA™ MX.PVDF Provblandare
Produktkod. 17583636 Handla allt IKA Produkter
Change view
Material:
Polyvinylidendifluorid
Produktkod. Material
17583636 Polyvinylidendifluorid
1 options
Produktkod. 17583636 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020103093
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MX.PVDF Set med 3 provblandare gjorda av polyvinylidendifluorid, var och en med olika blandningstyp.
  • Set med 3 provblandare gjorda av polyvinylidendifluorid, var och en med olika blandningstyp.
  • I paketet ingår:
    • T-formigt blandningschip* 1
    • Y-form blandningschip* 1
    • Avbrutet flödesblandningschip* 1.
    • Alla tre blandningschips är gjorda av polyvinylidendifluorid (PVDF).
  • Leveransens omfattning
    • T-form blandningschip, PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyvinylidendifluorid
Inkluderar T Shape Mixing Chip, Y Shape Mixing Chip, Interrupted Flow Mixing Chip