Läs mer
Epredia™ MX35 Premier™ Lågprofilsmikrotomblad för engångsbruk
Produktkod. 10687875 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Mikrotomblad, Premier
Mikrotomblad, Premier Plus
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10687875 Mikrotomblad, Premier Plus Paket med 50
12074088 Mikrotomblad, Premier Paket med 50
10454379 Mikrotomblad, Premier Plus Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10687875 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 3052835
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Sektion hårda vävnader och högkvalitativa tunna sektioner med hög prestanda med Epredia™ MX35 Premier™ mikrotomblad med låg profil för engångsbruk.
  • Skarpare egg med ökad hållbarhet för längre bladlivslängd
  • Premier Plus-blad ger större hållbarhet, överlägsen skärpa för lägre bladfriktion och längre bladlivslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrotomblad, Premier Plus
Profil Låg
För användning med (applikation) Designad för att vara extra vass med förlängd skärlivslängd (utmärkt för hårda vävnader)
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 34°
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.24 mm