Description
- Skarpare egg med ökad hållbarhet för längre bladlivslängd
- Premier Plus-blad ger större hållbarhet, överlägsen skärpa för lägre bladfriktion och längre bladlivslängd
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mikrotomblad, Premier |
| Profil | Låg |
| För användning med (applikation) | Designad för rutinhistologi och är bra för en mängd olika vävnadstyper, inklusive hårdvävnad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Skärvinkel | 34° |
| Tjocklek (engelska) | 0,01 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.24 mm |