Läs mer
Epredia™ MX35 Premier™ Lågprofilsmikrotomblad för engångsbruk
Produktkod. p-4529797 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Mikrotomblad, Premier
Mikrotomblad, Premier Plus
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 12074088
Brand: Epredia™ 3051835
Sektion hårda vävnader och högkvalitativa tunna sektioner med hög prestanda med Epredia™ MX35 Premier™ mikrotomblad med låg profil för engångsbruk.
  • Skarpare egg med ökad hållbarhet för längre bladlivslängd
  • Premier Plus-blad ger större hållbarhet, överlägsen skärpa för lägre bladfriktion och längre bladlivslängd
Specifikationer
Produkttyp Mikrotomblad, Premier
Profil Låg
För användning med (applikation) Designad för rutinhistologi och är bra för en mängd olika vävnadstyper, inklusive hårdvävnad
Disponibel Engångsbruk
Skärvinkel 34°
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.24 mm