Läs mer
MX69, MedChemExpress
Produktkod. 16499756
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499756 50 mg -
16434486 100 mg -
16415947 5 mg 5mg
16403218 10 mg 10mg
16400719 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499756 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100892
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MX69
CAS 1005264-47-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H26N2O4S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 474.57
Formel vikt 474.57
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death