Läs mer
MY-5445, MedChemExpress
Beskrivning
MY-5445 is a specific inhibitor of the cyclic GMP phosphodiesterase, phosphodiesterase type 5 (PDE5), with a Ki of 1.3 μM. MY-5445 inhibits human platelet aggregation. MY-5445 is a selective modulator of ATP-binding cassette (ABC) transporter ABCG2, with anti-proliferative effect.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MY-5445 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 78351-75-4 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H14ClN3 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC(NC2=NN=C(C3=CC=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=CC=C1 |
| Visa mer |