Läs mer
Myclobutanil, MedChemExpress
Produktkod. 16418856
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16418856 100 mg
1 options
Produktkod. 16418856 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2148
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myclobutanil
Fysisk form Solid
CAS 88671-89-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H17ClN4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.28 mM)
LEDER N#CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(CCCC)CN2N=CN=C2
Molekylvikt (g/mol) 288.78
Formel vikt 288.78
Procent renhet 99.11%