Läs mer
MP BIOMEDICALS Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Produktkod. p-200085141 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 x 450 ml
4 x 450 ml
Förpackningsstorlek:
1.8 L
Produktkod. 30130212
Brand: MP BIOMEDICALS 093050853
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray är lätt att använda, snabb och giftfri, mycket effektiv och har ett brett antimikrobiellt spektrum som eliminerar Mycoplasma och inaktiverar olika mikroorganismer.
Mykoplasma är en frekvent kontaminant i cellkulturer. Det är den minsta och enklaste prokaryota organismen utan cellväggar. Därför kan den passera genom 0,22μ m filtrerar enkelt. Dessutom de vanliga antibiotika som riktar sig mot cellväggen, såsom penicillin ellerβ -laktamantibiotika, är ineffektiva mot mykoplasmer. Mykoplasmakontamination kan allvarligt påverka cellernas tillstånd och orsaka förändringar i genuttryck och metaboliska egenskaper, bromsad celltillväxt, onormal celldifferentiering och celldöd. Det påverkar också allvarligt cellulära funktioner.
MP Biomedicals Myco-Out Mycoplasma Removal Spray är en färdig att använda peptidtensid, som snabbt, effektivt och giftfritt kan eliminera mycoplasma från arbetsmiljöer som:
  • Bänkar
  • Biosäkerhetsskåp
  • Laminära flödesskåp
  • Cellinkubatorer
  • Pipetter
  • Tankar för flytande kväve
  • Dörrhandtag osv.
Det har också en bredspektrum antimikrobiell desinfektionseffekt.
Funktioner
  • Lätt att använda: Myco-Out Mycoplasma Removal Spray förenklar borttagning av Mycoplasma med en användarvänlig, färdig att använda spray, vilket eliminerar behovet av tråkiga metoder som gasning och alkoholavtorkning
  • Snabbt och giftfritt: Den mykoplasmaspecifika peptidtensid som härrör från Bacillus subtilis fungerar på bara 5 till 10 minuter utan att skada celler
  • Mycket effektiv: Effektstudier bekräftar dess effektivitet när det gäller att ta bort Mycoplasma från ytor som laminärflödesskåp belagda med Mycoplasma-positiv HeLa-cellkultur
  • Brett antimikrobiellt spektrum: Det eliminerar Mycoplasma och inaktiverar olika mikroorganismer, inklusive bakterier, virus och svampsporer
  • Säker att använda: Produkten är säker för användare och miljön
Anmärkningar om ansökan:
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray är en färdig att använda peptidtensid avsedd att:
  • Snabbt
  • Effektivt
  • och icke-toxiskt eliminera mykoplasma från arbetsmiljön
Användningsdeklaration:
Endast forskningsanvändning (RUO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antibiotikaspektrum Brett spektrum
Klassificering Kemiskt definierad
Form Vätska
Produkttyp Mykoplasma borttagning
Reagenstyp Tensid
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 x 450 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isopropanol, ethanol