Läs mer
MP Biomedicals™ Myco-Sniff™ Mycoplasma PCR Detection Kit
Produktkod. 16349865 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
48 tester
Produktkod. Kvantitet
16349865 48 tester
1 options
Produktkod. 16349865 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 093050201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 SEK
    5994.06 SEK / 1 uppsättningar
    Save 300.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för känslig, specifik och snabb upptäckt av mykoplasma.
  • Högkänslig: Detektionsgränsen är så låg som 20 CFU/mL
  • Brett upptäcktsområde för mykoplasma: Upptäck mykoplasma från över 8 släkten, inklusive 209 individuella arter
  • Förblandad för enkel användning: Satsen innehåller alla komponenter för PCR-reaktionen. Lägg bara till mall-DNA eller prover
  • Mycket specifik: Ingen störning av djur- eller bakteriellt DNA
  • Snabb: Detektering kan uppnås inom 3 timmar
  • Eliminering av korskontaminering: 8-MOP förhindrar korskontaminering från tidigare PCR-produkter
  • Exogen intern kontroll: Hjälper till att skilja falskt negativ på grund av PCR-hämning eller felaktiga PCR-tester
  • Provkontroll: Verifiera enkelt effektiviteten av mall-gDNA genom att kontrollera amplifieringen av provkontroll-DNA:t
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Antibiotikaspektrum Mykoplasma
Produkttyp Mykoplasmadetektion
För användning med (applikation) Mycoplasma upptäckt
Kvantitet 48 tester