Läs mer
MP Biomedicals™ Myco-Sniff-Valid™ Mycoplasma PCR Detection Kit
Produktkod. 16359865 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
48 tester
Produktkod. Kvantitet
16359865 48 tester
1 options
Produktkod. 16359865 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 093050301
 Begränsad artikel
I lager
Validerad för känslig, specifik och snabb upptäckt av mykoplasma.
  • Högkänslig: Detektionsgränsen är så låg som 10 CFU/mL
  • Tillförlitlig: Uppfyller riktlinjer och förordningar för Europeiska farmakopén. Detta test är lämpligt för testning av produktutsläpp och processkontroll. Det kan ersätta odlings- och indikatorcellstester
  • Snabb: Ersätter traditionell odlingstestning med 3 timmars PCR-test
  • Brett upptäcktsområde: Detekterar vanliga cellkulturinfekterande arter av mykoplasma och även andra olika arter av mykoplasma
  • Lätt att använda: Innehåller färdigblandade komponenter för PCR-reaktionen. Lägg bara till mall-DNA eller prover
  • Mycket specifik: Ingen störning av djur- eller bakteriellt DNA
  • Exogen intern kontroll: Hjälper till att skilja falskt negativa på grund av PCR-hämning eller felaktiga PCR-testiklar
  • Provkontroll: Verifiera enkelt effektiviteten av mall-gDNA genom att kontrollera amplifieringen av provkontroll-DNA:t
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C
Antibiotikaspektrum Mykoplasma
Produkttyp Mykoplasmadetektion
För användning med (applikation) Mycoplasma upptäckt
Kvantitet 48 tester