Läs mer
MP Biomedicals Myko-synlig Mycoplasma PCR-detektion
Produktkod. 31759330 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Antal tester:
100 tester
20 tester
Förpackningsstorlek:
100 tester
20 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal tester Förpackningsstorlek
31759330 20 tester 20 tester
31759329 100 tester 100 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31759330 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 093051401
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Standardiserad och snabb detektion, slutför analysarbetsflödet på under 3 timmar för effektiv mycoplasmascreening
  • Myco-Visible Mycoplasma PCR Detection Kit erbjuder en mycket känslig och specifik metod för att upptäcka mycoplasmakontaminering i cellkulturer.
  • Kan identifiera ett brett spektrum av mykoplasmaarter såsom
    • Mycoplasma orale
    • Mycoplasma hyorhinis.
  • Kiteten ger resultat på så lite som 3 timmar. Med en detektionsgräns på 10 CFU/ml säkerställer det tillförlitlig identifiering av kontaminering på genetisk nivå.
  • Kitet inkluderar:
    • en intern kontroll för att särskilja giltiga resultat från PCR-hämning
    • en positiv kontroll för verifiering.
  • Denna PCR-baserade lösning, som är kompatibel med EP 2.6.7 och JP 17, erbjuder snabbare och mer effektiv
  • Alternativ till traditionella odlingsmetoder för mycoplasmatestning.
Specifikationer
PCR-metod Standard PCR
Reaktionshastighet 120 min.
Antal tester 20 tester
Produkttyp Mykoplasmadetektion
För användning med (applikation) Mykoplasmadetektion