Läs mer
MP BIOMEDICALS Myko-synlig Mycoplasma snabbtestkit
Produktkod. 30928581 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
24 tester
5 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30928581 5 tester 1 uppsättning
30928578 24 tester 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30928581 Leverantör MP BIOMEDICALS Leverantörsnummer 09305090S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    1191.80 SEK / 1 uppsättningar
    Save 63.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Snabb och enkel mycoplasmadetektion för rutinmässig cellkulturövervakning; Bred arttäckning och enkelt, utrustningsfritt arbetsflöde.
  • Detekterar mykoplasmakontaminering med en känslighet så låg som 10 CFU/ml eller 10 fg av genomiskt DNA
  • Effektiv mot ett brett spektrum av mycoplasma-arter, inklusive vanliga som Mycoplasma orale och Mycoplasma hyorhinis, samt mindre vanliga arter
  • Tar itu med omfattande föroreningsutmaningar som kan leda till betydande förluster inom industrin
  • Resistent mot antibiotika som riktar sig mot cellväggsbildning, såsom penicillin
  • Avsaknad av cellvägg möjliggör passage genom 0,2 μm filter
  • Förekomsten i cellkulturer rapporterades mellan 25 % och 80 %
  • Stora föroreningskällor inkluderar människor, gris- och nötkreaturvärdar
  • Detekterar flera arter inklusive Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium och Mycoplasma pneumoniae
  • Mycket känslig, specifik och snabb analys riktad mot konserverade Mollicutes-genomregioner
  • Ingen korsreaktivitet med bakteriellt, svamp- eller däggdjurs-DNA
  • Enkelt att utföra utan behov av särskild teknisk expertis eller laboratorieutrustning
  • Positiva resultat visualiserade på en immunokromatografisk testapparat på under 5 minuter efter laddning
  • Applikationsanteckningar lyfter fram användningen för enkel, känslig och snabb detektion av mycoplasma i cellkulturer
  • Viktiga tillämpningar inkluderar mycoplasmadetektion och forskning om cellkulturer
  • Endast forskningsanvändning (RUO)
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Mykoplasmadetektion
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 5 tester