Läs mer
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Assay Control Set
Produktkod. 11680271
Change view
Kvantitet:
10 tester
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11680271 10 tester 10 tester
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11680271 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07518
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Det rekommenderas att alltid inkludera kontrolluppsättningen för att säkerställa att operatören och alla analysreagenser fungerar korrekt. Mycoalert™ Mycoplasma Assay Control Set är designat för användning med MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit.
Bekväm &snabb
  • Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten
  • Utför två luminescensavläsningar
  • Resultat på <20 min
  • Enkel tolkning av resultat
Universell
  • Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma)
  • Försumbar interferens med mediakomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Mycoalert analyskontroll: 1 x 1 ml, Mycoalert analysbuffert: 1 x 2mL 2
till 8 °C
Celltyp Däggdjursceller
Produkttyp Mykoplasmadetektion
För användning med (applikation) Mycoplasma upptäckt
Kvantitet 10 tester
Produktbeteckning
  • MycoAlert Assay Control Set
Faroangivelser
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.