Läs mer
Lonza™ MycoAlert™ Mycoplasma Detection Kit (10 tester)
Produktkod. 11690251
Change view
Kvantitet:
2 x 600μ L MycoAlert-reagens, 2 x 600μ L MycoAlert-substrat, 1 x 10 mL MycoAlert-analysbuffert
Förpackningsstorlek:
10 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11690251 2 x 600μ L MycoAlert-reagens, 2 x 600μ L MycoAlert-substrat, 1 x 10 mL MycoAlert-analysbuffert 10 tester
1 options
Produktkod. 11690251 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07118
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Selektivt biokemiskt test som utnyttjar aktiviteten hos mykoplasmaenzymer som finns i alla sex av de huvudsakliga mykoplasmacellkulturföroreningarna och de allra flesta av 180 mykoplasmaarter, men som inte finns i eukaryota celler.
  • Bekvämt och snabbt.
  • Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten.
  • Utför två luminescensavläsningar.
  • Resultat på mindre än 20 min.
  • Enkel tolkning av resultat.
  • Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma).
  • Försumbar interferens med mediakomponenter.
  • Selektivt biokemiskt test som utnyttjar aktiviteten hos mykoplasmaenzymer som finns i alla sex av de huvudsakliga mykoplasmacellkulturföroreningarna och de allra flesta av 180 mykoplasmaarter, men som inte finns i eukaryota celler.
  • Livskraftig mykoplasma i ett testprov (cellsupernatant) lyseras och enzymerna reagerar med MycoAlert™ Substrat, katalyserar omvandlingen av ADP till ATP .
  • De ATP överförs sedan till en ljussignal via luciferasenzymet i MycoAlert™ Reagens.
  • Genom att mäta nivån på ATP i ett prov både före (läs A) och efter tillsatsen av MycoAlert™ Substrat (läs B), ett förhållande kan erhållas som indikerar närvaron eller frånvaron av mykoplasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
Innehåll och lagring MycoAlert-reagens (lyofiliserat), MycoAlert-substrat (frystorkat), MycoAlert-analysbuffert
För användning med (applikation) Mycoplasma upptäckt
Kvantitet 2 x 600μ L MycoAlert-reagens, 2 x 600μ L MycoAlert-substrat, 1 x 10 mL MycoAlert-analysbuffert