Läs mer
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. 11630271
Change view
Kvantitet:
100 tester
25 tester
50 tester
Förpackningsstorlek:
25 tester
50 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11630271 50 tester 50 tester
11650261 25 tester 25 tester
10255393 100 tester -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11630271 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07418
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Upptäck mykoplasma i odling. Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit är ett selektivt biokemiskt test som utnyttjar aktiviteten hos mykoplasmaenzymer som finns i alla sex av de huvudsakliga föroreningarna i mykoplasmacellkulturer och de allra flesta av 180 mykoplasmaarter, men som inte finns i eukaryota celler.
Bekväm &snabb
  • Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten
  • Utför två luminescensavläsningar
  • Resultat på <20 min
  • Enkel tolkning av resultat
Universell
  • Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma)
  • Försumbar interferens med mediakomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Mycoalert-reagens: 2 x 2,5 ml, Mycoalert analysbuffert: 1 x 10 ml, Mycoalert-substrat: 2 x 2,5 ml
2 till 8°C
Celltyp Däggdjursceller
Produkttyp Mykoplasmadetektion
Kvantitet 50 tester
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 50 Tests
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis