Läs mer
Lonza™ Mycoalert™ Mycoplasma Detection Kit
Beskrivelse
Bekväm &snabb
- Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten
- Utför två luminescensavläsningar
- Resultat på <20 min
- Enkel tolkning av resultat
Universell
- Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma)
- Försumbar interferens med mediakomponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Innehåll och lagring | Mycoalert reagens: 5 x μ600 l, Mycoalert analysbuffert: 1 x 10ml, Mycoalert substrat: 5 x 600μl 2 till 8 °C |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Produkttyp | Mykoplasmadetektion |
| Kvantitet | 25 tester |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MycoAlert Mycoplasma Detection Kit 25 Tests
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Acetyl dihydrogen phosphate, lithium potassium salt, Dilithium carbamoyl phosphate hydrate, EDTA Dis
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?