Läs mer
Lonza™ MycoAlert™ PLUS Mycoplasma Detection Kit (100 tester)
Produktkod. 13469219
Change view
Kvantitet:
1 x 10 ml MycoALert™ PLUS-reagens (lyofiliserat), 1 x 10 ml MycoALert™ PLUS-substrat (lyofiliserat), 1 x 20 ml MycoALert™ PLUS analysbuffert
Förpackningsstorlek:
100 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13469219 1 x 10 ml MycoALert™ PLUS-reagens (lyofiliserat), 1 x 10 ml MycoALert™ PLUS-substrat (lyofiliserat), 1 x 20 ml MycoALert™ PLUS analysbuffert 100 tester
1 options
Produktkod. 13469219 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer LT07710
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Upptäck mykoplasmakontamination i cellkultursupernatanter, media och kosttillskott med nästa generations MycoAlertTM Kit som tillåter användning av mindre känsliga plattluminometrar eller multifunktionella läsare.
  • Enkel analys: Tillsätt helt enkelt två reagenser till odlingssupernatanten och utför två luminescensavläsningar.
  • Resultat i< 20 min.
  • Enkel tolkning av resultat.
  • Upptäcker alla vanliga mollikutföroreningar (mykoplasma, aholeplasma, entomoplasma och spiroplasma; utom ureaplasma).
  • Lämplig för rörluminometrar, plattluminometrar och multifunktionella läsare.
  • Nästa generation MycoAlert™ Kit som ger högre ljuseffekt, underlättar användning med mindre känsliga plattluminometrar eller multifunktionella läsare samt testning av oanvända media, mediatillskott eller vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
Innehåll och lagring MycoAlert™ PLUS-reagens (lyofiliserat), MycoAlert™ PLUS substrat, MycoAlert™ PLUS analysbuffert
För användning med (applikation) Mycoplasma upptäckt
pH 7.5
Kvantitet 1 x 10 ml MycoALert™ PLUS-reagens (lyofiliserat), 1 x 10 ml MycoALert™ PLUS-substrat (lyofiliserat), 1 x 20 ml MycoALert™ PLUS analysbuffert
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MycoAlert PLUS Mycoplasma Detection Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-glycylglycine