Läs mer
PEPperCHIP™ Mycobacterium Tuberculosis Antigen Microarray
Beskrivning
- Microarray innehåll: 13 utvalda antigener av mycobacterium tuberculosis: ESX-1 utsöndringsassocierat protein, espB, antigen 85-A, fbpA, ESAT-6-liknande protein, esxB, alanin och prolinrikt utsöndrat protein, apa, lipoprotein, lprG, alfakristallin, hspX, fosfatbindande protein, pstS1, utsöndrat protein, pstS1, ES, ES, ES sekretionsassocierat protein, espE, immunogent protein, mpt64, enoyl-CoA-hydratas, echA3, troligt cutinas, cfp21, cellytelipoprotein, mpt83
- Peptidlängd/överlappning: 15 aa/ 14 aa
- Antal peptider: 3751 tryckt i duplikat och HA-, polio- och c-Myc-kontrollpeptider
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggning | PEGMA/PMMA |
| Beskrivning | 1 arraykopia per mikroarray |
| Kvantitet | 1 Skjut |
| Bifogningsmetod | Kombinatorisk peptidsyntes genom aminosyralaserutskrift |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Genomskinlig |
| Regulatorisk status | RUO |
| Streckkod | Individuell streckkod för varje mikroarray |
| Material | Mikroskopiskt glas |
| Visa mer |