missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mycophenolate Mofetil-d4, TRC

Produktkod. 30040736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040736 5 mg
30040945 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30040736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8314525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1132748-21-0
Molekylformel C23 2H4 H27 N O7
Molekylvikt (g/mol) 437.52
Synonym Mycophenolate mofetil-D4 (morpholinylethyl-1,1,2,2-D4), 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl-1,1,2,2-d4 ester, (4E)-, Mycophenolate mofetil-d4, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl-1,1,2,2-d4 ester
IUPAC-namn (1,1,2,2-tetradeuterio-2-morpholin-4-ylethyl) (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
LEDER [2H]C([2H])(OC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C)C([2H])([2H])N3CCOCC3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mycophenolate mofetil-D4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+/i10D2,13D2
Formel vikt 437.2352
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.