Läs mer
Mykofenolatmofetil, LoGiCal
Produktkod. 30462901
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462901 10 mg
1 options
Produktkod. 30462901 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1001.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Analyt- eller komponentnamn Mycophenolate Mofetil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H31 N O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mycophenolate Mofetil
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletyl (E)-6-(4-hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 433.49
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 433,2101 g/mol