Läs mer
Mykofenolat Mofetil, Mikromol™
Produktkod. 18052810
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18052810 250 mg
1 options
Produktkod. 18052810 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1001.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Mykofenolatmofetil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Analyt- eller komponentnamn Mycophenolate Mofetil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H31 N O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Mycophenolate Mofetil
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletyl (E)-6-(4-hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoat
Molekylvikt (g/mol) 433.49
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 433,2101 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.