Läs mer
Tocris Bioscience™ Mycophenolate mofetil
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18073922
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18073922 50 mg
1 options
Produktkod. 18073922 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4102/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    1181.25 SEK / 50mg
    Save 68.75 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inosine monophosphate dehydrogenase inhibitor
Immunosuppressant prodrug of mycophenolic acid (MPA) (Cat. No. 1505). Hydrolyzed by esterases to release MPA (a reversible inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase). Used to prevent organ rejection after transplantation. Displays inhibitory activity of lymphocyte functions. Inhibits type 1 collagen expression, enhances MMP-1 expression, and reduces α-smooth muscle actin gene expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolate mofetil
CAS 128794-94-5
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C23H31NO7
Formel vikt 433.49
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 433.501