Läs mer
Mykofenolat Mofetil, TRC
Produktkod. 30470346
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30470346 100 mg
1 options
Produktkod. 30470346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM831450100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolate Mofetil
CAS 128794-94-5
Molekylformel C23 H31 N O7
Kvantitet 100 mg
Synonym Mycophenolate mofetil, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester','(4E)-, 4-Hexenoic acid','6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-','2-(4-morpholinyl)ethyl ester','(E)-, 2-Morpholinoethyl (4E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl)-4-methyl-4-hexenoate, Linfonex, Micoflavin, Mofetil mycophenolate, Myclausen, Myfenax, RS 61443, Suprimun, TM-MMF
InChI formel InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
IUPAC-namn 2-morfolin-4-yletyl (E)-6-(4-hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoat
Molekylvikt (g/mol) 433.49
Formel vikt 433.2101