Läs mer
Mycophenolate Sodium, Mikromol™
Beskrivning
Mycophenolate Sodium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mycophenolate Sodium |
| CAS | 37415-62-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mycophenolate Sodium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H19 O6 . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mycophenolate Sodium, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid sodium salt (1:1), 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, monosodium salt, (4E)- (9CI), 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, monosodium salt, (E)-, EC-MPS, ERL 080, ERL 080A, Femulan, Mycophenolate sodium, Mycophenolic acid monosodium salt, Mycophenolic monosodium salt, Myfortic, Sodium mycophenolate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O6.Na/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3;/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19);/q;+1/p-1/b9-4+; |
| LEDER | [Na+].COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate |
| Visa mer |