Läs mer
Melford Mykofenolsyra
Produktkod. 30018547
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30018547 100 mg
1 options
Produktkod. 30018547 Leverantör Melford Leverantörsnummer M930000.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Immunsuppressivt medel.
Immunsuppressivt medel. Dämpar cylokininducerad kväveoxidproduktion. Används för att välja djurceller som uttrycker E. Coli. genen för xantin-guaninfosforibosyltransferas.
Specifikationer
CAS 24280-93-1
Molekylformel C17H20O6