Läs mer
MedChemExpress Mycophenolic acid
Produktkod. 16422169
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422169 1 g
1 options
Produktkod. 16422169 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYB0421
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 320.34 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.36%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Mycophenolate
Mål Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic
Kvantitet 1 g