Läs mer
Mykofenolsyra, 98 %
Produktkod. 15434399
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434399 10 g 10g
15414399 1 g 1g
15424399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15434399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61905.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320,341 g/mol
Det används som en liten molekyl IMPDH-hämmare. mykofenolsyra används som ett immunsuppressivt medel med antivirala och antitumöreffekter. Det hämmar kraftigt inosinmonofosfatdehydrogenas, vilket hämmar de novo GTP-syntesen, vilket leder till minskad RNA- och DNA-syntes. Det hämmar också reversibelt proliferation av T- och B-lymfocyter och antikroppsbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en liten molekyl IMPDH-hämmare. mykofenolsyra används som ett immunsuppressivt medel med antivirala och antitumöreffekter. Det hämmar kraftigt inosinmonofosfatdehydrogenas, vilket hämmar de novo GTP-syntesen, vilket leder till minskad RNA- och DNA-syntes. Det hämmar också reversibelt proliferation av T- och B-lymfocyter och antikroppsbildning.
Löslighet Löslig
i metanol
vid
50mg/ml Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: 2 - 8 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24280-93-1
Molekylformel C17H20O6
Molekylvikt (g/mol) 320.341
MDL-nummer MFCD00036814
InChI-nyckel HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonym mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC-namn (E)-6-(4-hydroxi-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-lH-2-bensofuran-5-yl)-4-metylhex-4-ensyra
LEDER CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic acid
Smältpunkt 139 °C till 141 °C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 1295848
Merck Index 14,6327
Löslighetsinformation Löslig i metanol vid 50 mg/ml
Formel vikt 320.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.