Läs mer
Mycophenolic Acid Beta-D-Glucuronide, TRC
Produktkod. 30006834
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30006834 1 mg -
30007823 2.5 mg 2.5mg
30011090 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006834 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8315201MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31528-44-6
Molekylformel C23 H28 O12
Molekylvikt (g/mol) 496.46
Synonym Mycophenolic Acid β-D-Glucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[5-[(E)-5-carboxy-3-methylpent-2-enyl]-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-4-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic acid-beta-D-glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Formel vikt 496.1581
Procent renhet >95%