Läs mer
Mykofenolsyra karboxybutoxieter, TRC
Produktkod. 30136313
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136313 100 mg
30010739 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136313 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM831555100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 931407-27-1
Molekylformel C22H28O8
Molekylvikt (g/mol) 420.45
Synonym (4E)-6-[4-(4-Carboxybutoxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPAC;
IUPAC-namn (E)-6-(4-(4-karboxybutoxi)-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enosyra
LEDER CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)OCCCCC(=O)O)C/C=C(\C)/CCC(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O8/c1-13(8-10-18(25)26)7-9-15-20(28-3)14(2)16-12-30-22(27)19(16)21(15)29-11-5-4-6-17(23)24/h7H,4-6,8-12H2,1-3H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-7+
Formel vikt 420.18
Procent renhet >95%