Läs mer
Mycophenolic Acid-d3, TRC
Produktkod. 17998419
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17998419 1 mg
17968249 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17998419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM8315021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185242-90-3
Molekylformel C17 2H3 H17 O6
Molekylvikt (g/mol) 323.36
Synonym Mycophenolic Acid-(methoxy-D3)
IUPAC-namn (E)-6-[4-hydroxy-7-methyl-3-oxo-6-(trideuteriomethoxy)-1H-2-benzofuran-5-yl]-4-methylhex-4-enoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic acid-D3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i3D3
Formel vikt 323.1448
Procent renhet >95%