Läs mer
Mykofenolsyra, LoGiCal
Produktkod. 30460191
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460191 10 mg
1 options
Produktkod. 30460191 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1001.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic acid
CAS 24280-93-1
Analyt- eller komponentnamn Mycophenolic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid, Mycophenolate Mofetil Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
IUPAC-namn (E)-6-(4-hydroxy-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metylhex-4-enoinsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 320.34
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 320,126 g/mol