Läs mer
Mykofenolsyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11430732 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430732 250 mg 250mg
11410732 25 mg 25mg
11420732 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430732 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219417283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5645.00 SEK
    5374.79 SEK / 250mg
    Save 270.21 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 24280-93-1
Molekylformel C17H20O6
Molekylvikt (g/mol) 320.341
MDL-nummer MFCD00036814
InChI-nyckel HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Synonym mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
IUPAC-namn (E)-6-(4-hydroxi-6-metoxi-7-metyl-3-oxo-lH-2-bensofuran-5-yl)-4-metylhex-4-ensyra
LEDER CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic Acid
Namnnotering Från Penicillium brevi compactum
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 320.3
Fysisk form Pulver