Läs mer
Mycophenolic Acid Phenolic beta-D-Glucoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mycophenolic Acid Phenolic beta-D-Glucoside |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O11/c1-10(5-4-6-15(25)26)7-12-20(31-3)11(2)13-9-32-22(30)16(13)21(12)34-23-19(29)18(28)17(27)14(8-24)33-23/h5,14,17-19,23-24,27-29H,4,6-9H2,1-3H3,(H,25,26)/b10-5+/t14-,17-,18+,19-,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 482.1788 |