Läs mer
Tocris Bioscience™ Mycophenolic acid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18712604
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18712604 100 mg
1 options
Produktkod. 18712604 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1505/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 SEK
    1425.90 SEK / 100mg
    Save 84.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inosine monophosphatase dehydrogenase inhibitor
Immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects in vitro and in vivo. Potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. Reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mycophenolic acid
CAS 24280-93-1
Kvantitet 100 mg
Molekylformel C17H20O6
Formel vikt 320.34
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 320.341