Läs mer
Thermo Scientific™ Mycoplasma buljongbas (uttorkad)
Produktkod. 10433423
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10433423 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10433423 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0403B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Isolera och odla mycoplasmaer från kliniska prover med detta medium.
Isolera och odla mycoplasmaer från kliniska prover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Buljongbas (Dehydrerad) när de kompletteras med Supplement-G Selective Supplement SR0059. Mycoplasma buljongbas kompletterar Mycoplasma Agarbas CM0401.
Mykoplasma är ett mollikutsläkte av bakterier som saknar en cellvägg runt sina cellmembran. Denna egenskap gör dem naturligt resistenta mot många vanliga antibiotika såsom penicillin eller andra betalaktamantibiotika som är inriktade på cellväggssyntes. De kan vara parasitära eller saprotrofa. De är huvudsakligen parasiter på ytan av mänskliga och animaliska epitelceller.
Mycoplasma Broth Base är formulerad som ett basalt medium för att berikas med alla tillfredsställande kompletterande faktorer som används för tillväxten av mykoplasma.
De flesta stammar av mykoplasma uppmuntras av tillväxt i ett bifasiskt medium där ett lager av Mycoplasma Broth Base täcker ett basallager av Mycoplasma Agar Base CM0401.
Majoriteten av mykoplasma kräver media berikat med serum för god tillväxt. Även antibakteriella medel är nödvändiga för att förhindra överväxt av de långsamt växande mykoplasma genom att kontaminera organismer.
Mycoplasma Supplement-G SR0059 är ett allmänt tillskott som när det läggs till Mycoplasma Broth Base ger de nödvändiga faktorerna för tillväxt och förhindrar överväxt av långsamväxande kontaminerande organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mycoplasma buljongbas
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 19,6L medium