Läs mer
Thermo Scientific™ Mycoplasma Broth Base (Dehydrated)
Beskrivning
Isolate and cultivate mycoplasmas from clinical specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Mycoplasma Broth Base (Dehydrated) when supplemented with Supplement- G Selective Supplement SR0059. Mycoplasma Broth Base complements Mycoplasma Agar Base CM0401.
Mykoplasma är ett mollikutsläkte av bakterier som saknar en cellvägg runt sina cellmembran. Denna egenskap gör dem naturligt resistenta mot många vanliga antibiotika såsom penicillin eller andra betalaktamantibiotika som är inriktade på cellväggssyntes. De kan vara parasitära eller saprotrofa. De är huvudsakligen parasiter på ytan av mänskliga och animaliska epitelceller.
Mycoplasma Broth Base är formulerad som ett basalt medium för att berikas med alla tillfredsställande kompletterande faktorer som används för tillväxten av mykoplasma.
De flesta stammar av mykoplasma uppmuntras av tillväxt i ett bifasiskt medium där ett lager av Mycoplasma Broth Base täcker ett basallager av Mycoplasma Agar Base CM0401.
Majoriteten av mykoplasma kräver media berikat med serum för god tillväxt. Även antibakteriella medel är nödvändiga för att förhindra överväxt av de långsamt växande mykoplasma genom att kontaminera organismer.
Mycoplasma Supplement-G SR0059 är ett allmänt tillskott som när det läggs till Mycoplasma Broth Base ger de nödvändiga faktorerna för tillväxt och förhindrar överväxt av långsamväxande kontaminerande organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mycoplasma buljongbas |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 19,6L medium |