Läs mer
Thermo Scientific™ MycoSEQ™ Analystjänst
Product Code. 18785475 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
1 prov
Product Code.
18785475 1 prov
1 options
Product Code. 18785475 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. A44316
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
MycoSEQ Assay Service är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att verifiera frånvaron av mykoplasma i cellinjer.
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att verifiera frånvaron av mykoplasma i dina cellinjer
  • Denna tjänst utnyttjar MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (4460623), en realtids-PCR-analys utformad och validerad för att uppfylla kraven i European Pharmacopeia Kapitel 2.6.7
  • Primerna designades med hjälp av en proprietär bioinformatikpipeline för att detektera> 90 mykoplasmaarter med hög specificitet och ingen korsreaktivitet mot närbesläktade bakteriearter
MycoSeq Assay Service erbjuder:
  • Snabb dataleverans– handläggningstid på fyra veckor eller mindre
  • Bekväm provförberedelse– skicka bara en frusen cellpellet
  • Hög känslighet– visat genom interna och externa valideringar för att detektera 10 cfu/mL
  • Hög specificitet– inkluderar proprietär diskriminerande positiv kontroll för att skilja sann positiv från alla potentiella korskontamineringspositiva
  • Exceptionellt stöd– en dedikerad projektledare för frekvent projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 1 prov
Varaktighet 3 veckor
Produkttyp Analystjänst
Produktlinje Tillämpad Biosystems , QuantStudio
Fält Endast forskningsanvändning
Målgrupp Celllinjeutvecklare
Art Alla