Läs mer
Applied Biosystems™ MycoSEQ™ Mycoplasma Detection Kit
Produktkod. 30000672 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Produkttyp:
Analyskit
Analyssats och provberedning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
30000672 Analyssats och provberedning -
30000681 Analyskit Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30000672 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4460626
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48755.00 SEK
    46130.00 SEK / 100 reaktioner
    Save 2625.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
De MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit är en realtids-mykoplasma PCR-analys utformad och validerad för att uppfylla kraven i European Pharmacopeia Chapter 2.6.7 för användning som en nukleinsyraamplifieringsteknik (NAT ).
De MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit är en realtids-mykoplasma PCR-analys utformad och validerad för att uppfylla kraven i European Pharmacopeia Chapter 2.6.7 för användning som en nukleinsyraamplifieringsteknik (NAT ). PCR-primrarna designades för mykoplasmadetektion med hjälp av en proprietär bioinformatikpipeline för att detektera> 90 mykoplasmaarter med hög specificitet och ingen korsreaktivitet mot närbesläktade bakteriearter. Analysens känslighet har visats genom interna och externa valideringar för att detektera 10 CFU/mL eller den genomiska ekvivalenten som rekommenderas av regulatoriska riktlinjer.
Funktioner i MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit inkluderar:
  • Lätt att använda, ger resultat på mindre än en dag
  • Inkluderar en unik diskriminerande positiv kontroll för att särskilja ett verkligt positivt resultat från ett potentiellt korskontamineringspositivt samtal
  • Inkluderar protokoll för olika metoder, inklusive partisläpp och testning under processen
  • Levande mykoplasma behövs inte: MycoSEQ Mykoplasma Detection Kit innehåller ingen levande mykoplasma och kräver inte användning av levande mykoplasma för validering
  • Kan användas med gDNA, inaktiverad mykoplasma eller levande mykoplasma
  • Kan användas som ett alternativ till det standardiserade 28-dagars odlingstestet
  • Kan användas tillsammans med odlingsbaserade metoder genom att tillhandahålla preliminära resultat medan man väntar på resultat från 28-dagarstestet
Nukleinsyraextraktionsmodulen PrepSEQ som ingår i MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit, med PrepSEQ provförberedelse (Cat. No. 4460626), erbjuder ett robust och enkelt arbetsflöde för att övervinna komplexa matrisutmaningar och säkerställa nödvändig känslighet. För andra rekommenderade provförberedelsealternativ, se avsnittet Integrerade arbetsflödeslösningar.
Integrerad arbetsflödeslösning
MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för provning av adventitious agent, föroreningar och föroreningar under tillverkning av biofarmaceutiska ämnen. Hela arbetsflödet, inklusive PrepSEQ provförberedelsekit tillsammans med qPCR-analys, kan ge resultat på under 5 timmar. (Observera att komplexa matriser kan kräva ytterligare förberedande processer, enligt olika tillgängliga protokoll.)
MycoSEQ Kitets prestanda har testats och bekräftats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och 5 Applied Biosystems QuantStudio Real-Time PCR System. Dataanalys med hjälp av AccuSEQ Real-Time PCR Detection Software ger noggrann kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra efterlevnad av 21 CFR Pt 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring MycoSEQ Mycoplasma-detektionskit
• Power SYBR Green PCR Master Mix (2X), förvara vid -15 °C till -25 °C vid mottagning, 2 °C till 8 °C efter första användning, skyddad från ljus
• Mycoplasma Real-Time PCR Primer Mix (10X), -15 °C till -25 °C vid mottagning, 2 °C till 8 °C efter första användning
• Diskriminerande positiv/extraktionskontroll, -15 °C till -25 °C
• Negativ kontroll, -15 °C till -25 °C vid mottagning, 2 °C till 8 °C efter första användning
PrepSEQ 1-2-3 Mycoplasma Nukleinsyraprovextraktionskit
• Cellfraktioneringsbuffert, lagra vid 2 °C till 8 °C
• RNase Cocktail Enzymblandning, -15 °C till -25 °C
• Lysisbuffert, 18 °C till 25 °C
• Tvätta buffertkoncentrat, 18 °C till 25 °C
• Elutionsbuffert, 18 °C till 25 °C
• Proteinas K-buffert, 18 °C till 25 °C
• Magnetiska partiklar, 18 °C till 25 °C
• Proteinas K, -15 °C till -25 °C
Beskrivning Detektion för BioProduction processmedia, celler, råvaror
För användning med QS5 0,1 mL Block eller 7500 FAST
Etikett eller färgämne SYBR Green
Produktlinje MycoSEQ
Produkttyp Analyssats och provberedning
Kvantitet 100 reaktioner
För användning med (applikation) Mykoplasmadetektion