Beskrivning
De MycoSEQ Mycoplasma gDNA Kit tillhandahåller kvantitativt mykoplasma genomiskt DNA (gDNA) för användning med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit (kat. nr. 4460623 eller 4460626). Dessa kit tillhandahåller gDNA från vanliga arter, inklusive de som listas i kapitlet om mykoplasma i Europeiska farmakopén, EP 2.6.7. Snabba testmetoder för mykoplasma som t.ex MycoSEQ Mycoplasma Detection analys är genomförbara alternativ till traditionella kulturbaserade metoder. Detta högkvalitativa gDNA kan användas under kvalificerings- och valideringsstudier för att fastställa gränser för detektion och specificitet.
• Exakt titer, testad med oberoende metoder för biokemisk och nukleinsyratestning (NAT ) prestanda
• Identitet bekräftad genom genotypisk och fenotypisk testning
• Lot-till-lot-konsistens
Komponenter
• Varje kit innehåller individuella rör med 1 mL gDNA i lösning vid 100 GC/μ L-koncentration
• DNA-spädningsbuffert ingår i varje kit och kommer att skickas separat
• Kit 1 (kat. nr. A49973): A. laidlawii, M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini, M. pneumoniae
• Kit 2 (kat. nr. A49976) : M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis
Integrerad arbetsflödeslösning
MycoSEQ Mycoplasma gDNA-kit kan användas med MycoSEQ Mycoplasma Detection Kit som en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av agens, föroreningar och föroreningar under biofarmaceutisk tillverkning. Hela arbetsflödet, inklusive PrepSEQ™ Provberedningssatser tillsammans med qPCR-analys kan ge resultat på mindre än 5 timmar. (Observera att komplexa matriser kan kräva ytterligare bearbetningssteg i förväg, som beskrivs i olika tillgängliga protokoll.) MycoSEQ satsens prestanda har testats och bekräftats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys med hjälp av AccuSEQ PCR-detektionsprogramvara i realtid tillhandahåller korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-överensstämmelse.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 kit |
| Koncentration | 100 GC/μ L |
| Innehåll och lagring | •Renat genomiskt DNA,– °80 C• DNA-spädningsbuffert, 2 8 −°C |
| Provvolym | 1 ml/slag |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | Mycoplasma arter: M. gallisepticum, M. synoviae, M. salivarium, M. hominis |
| Produktlinje | MycoSEQ |
| För användning med (applikation) | Mycoplasma upptäckt |
| Produkttyp | Renat genomiskt DNA |